Learn More
3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, TRC
Codice prodotto. 30371852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371852 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30371852 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4708221MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol
CAS 194930-03-5
Formula molecolare C10H9D6NO
Quantità 1 mg
Sinonimo Phenol, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]-, 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6)
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Molecular Weight (g/mol) 171.27
Peso formulazione 171.153