Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole |
| Peso formulazione | 186.21 |
| Percent Purity | 90% |