Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10788645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10788645 1 g Amber Glass Bottle 1g
10153764 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10788645 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60603DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 912569-59-6
Formula molecolare C10H9ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 256.704
Numero MDL MFCD09817503
InChI Key QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229628
IUPAC Name 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Peso formulazione 256.71
Percent Purity 97%