Learn More
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol |
| CAS | 910037-09-1 |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H12N2O |
| Numero MDL | MFCD09065007 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol |
| Vedi altri risultati |