missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nicotyrine), Mikromol™

Codice prodotto. 17921696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17921696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17921696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0517.06

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nicotyrine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico beta-Nicotyrine
CAS 487-19-4
Nomi componenti o analita beta-Nicotyrine
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C10 H10 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, beta-Nicotyrine, Nicotine Related Compound B, Nicotine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
SMILES Cn1cccc1c2cccnc2
IUPAC Name 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 158.0844 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.