Learn More
3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 236.1525 |