Learn More
3-(1-Piperazinyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11359475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359475 5 g 5g
11369475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359475 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18702.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59817-32-2
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.24
Numero MDL MFCD00052896
InChI Key AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Piperazinyl)phenol
Punto di fusione 205°C to 208°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Beilstein 4248583
Sensibilità Air sensitive
IUPAC Name 3-(piperazin-1-yl)phenol
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98%