Learn More
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11915901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915901 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11915901 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 431700500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-82-6, 109-99-9
CAS min. % 4.53, 89.44
CAS max % 10.56, 95.47
Colore Brown
Densità 0.9230g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C12H16BrMgN
Numero MDL MFCD03840895
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.923
Sinonimo 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium,1-phenylmethyl piperidine,bromide, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 1-3-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI Key QLVYNMWCYBTNEP-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
IUPAC Name magnesium;1-(phenylmethyl)piperidine;bromide
Molecular Weight (g/mol) 278.48
PubChem CID 16217259
Peso formulazione 278.47
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.