Learn More
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 15547039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15547039 50 g 50g
15557039 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15547039 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459670500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15471-17-7
Formula molecolare C8H11NO3S
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Numero MDL MFCD00064468
InChI Key REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
IUPAC Name 3-pyridin-1-ium-1-ylpropane-1-sulfonate
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Punto di fusione 275.0°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear solution
Peso formulazione 201.25
Percent Purity 99%