Learn More
3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15465917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465917 10 g 10g
15455917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15465917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33124.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61471-45-2 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61471-45-2
Formula molecolare C11H8NO2
Molecular Weight (g/mol) 186.19
Numero MDL MFCD02656610
InChI Key PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 736537
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylbenzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Punto di fusione 175°C to 178°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%