Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10184033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10184033 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10184033 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38404DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 868755-54-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H7N3O
Numero MDL MFCD08271896
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde
InChI Key YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-yl)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 173.18
PubChem CID 18525741
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 97%