Learn More
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10799215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10799215 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10596324 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10799215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38401CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 167626-64-4
Formula molecolare C9H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 189.174
Numero MDL MFCD08271895
InChI Key SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22224944
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.