Learn More
[3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11370607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11370607 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10653445 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370607 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38409CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-55-9
Formula molecolare C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD08271897
InChI Key KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 20485344
IUPAC Name [3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 95%