Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10518633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10518633 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10205804 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10518633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45414CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 127988-22-1
Formula molecolare C9H10N4
Molecular Weight (g/mol) 174.207
Numero MDL MFCD08060528
InChI Key LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 6482004
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 174.21
Percent Purity 97%