Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10719215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10719215 1 g 1g
10307483 250 mg 250mg
10123134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10719215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45404DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-30-2
Formula molecolare C10H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 187.202
InChI Key IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%