Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10178182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10178182 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10178182 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 857284-23-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9N3O2
Numero MDL MFCD07186456
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI Key XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159713
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%