Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10632685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10632685 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45416DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C10H8N4
Numero MDL MFCD08271931
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI Key ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC Name 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 184.20
PubChem CID 22360594
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 97%