Learn More
[3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340627 250 mg 250mg
10642865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340627 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45409CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 871825-54-6
Formula molecolare C10H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 189.22
Numero MDL MFCD08271929
InChI Key PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525775
SMILES OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
IUPAC Name [3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Peso formulazione 189.22
Percent Purity 95%