Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10717295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10717295 250 mg 250mg
10079552 1 g 1g
10245794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10717295 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43214CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 120107-85-9
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC Name 3-(imidazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%