Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10306624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10306624 1 g 1g
10595934 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306624 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43251DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 218131-32-9
Formula molecolare C11H11ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 238.671
Numero MDL MFCD08690248
InChI Key YTCNDYWVEAFCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525763
IUPAC Name 3-(imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.67
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche