Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 238.67 |
| Percent Purity | 90% |
| Grado | Caratteristiche |