Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl |
| Peso formulazione | 172.19 |
| Percent Purity | 97% |