Learn More
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10515963 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10341543 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515963 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32909CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 864068-80-4
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD06740322
InChI Key VINVOQJANISHSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrazolyl benzyl alcohol, 3-pyrazol-1-yl-phenyl-methanol, 3-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrazolylphenyl methan-1-ol, 3-1h-pyrazole-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-1h-pyrazol-1-yl, benzenemethanol,3-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 7164580
IUPAC Name [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 90%