Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 187.24 |
| Percent Purity | 90% |