Learn More
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694025 5 g Amber Glass Bottle 5g
10053872 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10596903 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31701DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 850375-11-0
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD03407956
InChI Key RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
PubChem CID 2795542
IUPAC Name 3-(1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%