Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10344712 1 g Amber Glass Bottle 1g
10089161 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10344712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21914DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Identificatori chimici
CAS 89353-42-4
Formula molecolare C10H10N2
Molecular Weight (g/mol) 158.204
Numero MDL MFCD03407309
InChI Key PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%