Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510241
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pyrrol-1-ylbenzaldehyde
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pyrrol-1-ylbenzaldehyde
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 95%