Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10029121
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10029121
Marca: Thermo Scientific CC21904DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 129747-77-9
Formula molecolare C11H9NO
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD03086140
InChI Key PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 95%