Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10702103 250 mg 250mg
10029121 1 g 1g
10652305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10702103 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21904CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 129747-77-9
Formula molecolare C11H9NO
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD03086140
InChI Key PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 95%