Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10354062 10 g 10g
10029471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354062 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01074EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175276-79-6
Formula molecolare C11H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 202.275
Numero MDL MFCD00052522
InChI Key LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2799009
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylbenzenecarbothioamide
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 202.28
Percent Purity 97%