Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10364422 1 g 1g
10180822 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10364422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21901DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 61471-45-2
Formula molecolare C11H8NO2
Molecular Weight (g/mol) 186.19
Numero MDL MFCD02656610
InChI Key PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 736537
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylbenzoic acid
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%