Learn More
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10212832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10212832 250 mg 250mg
10603213 1 g 1g
10576595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10212832 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21909CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 83140-94-7
Formula molecolare C11H11NO
Molecular Weight (g/mol) 173.215
Numero MDL MFCD03086142
InChI Key QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2776531
IUPAC Name (3-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 97%