Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10299702 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10299702 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD03810EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
CAS 72692-99-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H8N2
Numero MDL MFCD00050084
Quantità 10 g
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrolylpyridine, 3-1-pyrrolyl pyridine, n 3-pyridyl pyrrole, pyridine, 3-1h-pyrrol-1-yl-, hydrochloride
InChI Key SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1
IUPAC Name 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 144.18
PubChem CID 736556
Peso formulazione 144.18
Percent Purity 97%