Learn More
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97%
Codice prodotto. 15483707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483707 250 mg 250mg
11481800 1 g 1g
11491800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15483707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27529.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96859-34-6
Formula molecolare C7H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD06797247
InChI Key IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 13455763
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Punto di fusione ∽220°C (decomposition)
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3-(2H-tetrazol-5-yl)phenol
Peso formulazione 162.16
Percent Purity 97%