Learn More
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049216 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1497.160100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
CAS 1230021-34-7
Nomi componenti o analita 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C15 H24 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
InChI Formula InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
SMILES CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC Name [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-diethylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 264.3633
Quantità 100 mg
Peso formulazione 264.1838 g/mol