Learn More
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane, tech.
Codice prodotto. 10143491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143491 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10357901 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10686374 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10143491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 346170250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35141-30-1
Formula molecolare C10H27N3O3Si
Molecular Weight (g/mol) 265.43
Numero MDL MFCD00069173
InChI Key NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
PubChem CID 118771
IUPAC Name N'-[2-(3-trimethoxysilylpropylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Colore Yellow
Densità 1.0310g/mL
Punti di ebollizione 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 137°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4610
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.031
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 265.43
Percent Purity 14 to 18% (amine (as NH2))
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.