Learn More
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396915 25 g 25g
10693603 1 g 1g
10435522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396915 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00576EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4462-55-9
Formula molecolare C11H6Cl3NO2
Molecular Weight (g/mol) 290.524
InChI Key IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
PubChem CID 78212
IUPAC Name 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 290.53
Percent Purity 97%