Learn More
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10551463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10551463 10 g 10g
10186762 50 g 50g
10178314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00572EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3919-76-4
Formula molecolare C11H7Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 272.08
Numero MDL MFCD00051658
InChI Key WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC Name 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 272.09
Percent Purity 97%