Learn More
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15496007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496007 25 g 25g
15476007 1 g 1g
15486007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15496007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33210.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219.061 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51656-68-9
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.061
Numero MDL MFCD01310807
InChI Key IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758192
IUPAC Name 3-(2,6-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 97°C to 99°C
Quantità 25 g
Sinonimo 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 96%