Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11436396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436396 500 g 500g
11416396 25 g 25g
11426396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23159.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-29-2
Formula molecolare C8H22N2O2Si
Molecular Weight (g/mol) 206.36
Numero MDL MFCD00054776
InChI Key MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC Name N'-[3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Specifica
Punti di ebollizione 265°C
Materiale o nome chimico 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.449
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 0.968
Numero UN UN2735
Beilstein 2074259
Peso formulazione 206.36
Percent Purity 97%