Learn More
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamide, TRC
Codice prodotto. 30312017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312017 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61152525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H13 N5 O S2
Quantità 25 mg
Sinonimo Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanamide
Molecular Weight (g/mol) 259.35
Peso formulazione 259.0562
Percent Purity >95