Learn More
3-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10565943 1 g 1g
10575943 10 g 10g
10717115 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10565943 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD05258DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175136-65-9
Formula molecolare C10H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 254.083
InChI Key NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
IUPAC Name 3-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.08
Percent Purity 97%