Learn More
3-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 254.08 |
| Percent Purity | 97% |