Learn More
3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | BrCH2C(O)C6H4CN |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 224.06 |
| Percent Purity | 95% |