Learn More
3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10075912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10075912 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10075912 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47910DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H7BrN2O
Numero MDL MFCD07772874
Quantità 1 g
Sinonimo 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
InChI Key WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
IUPAC Name 3-(2-bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 239.07
PubChem CID 7164661
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 97%