Learn More
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10314802 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10314802 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09238EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H10ClO4
Numero MDL MFCD00084947
Quantità 10 g
Sinonimo 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
InChI Key JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
IUPAC Name (E)-3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 241.65
PubChem CID 5708524
Peso formulazione 242.66
Percent Purity 97%