Learn More
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15426427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426427 5 g 5g
15416427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33586.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88740-77-6 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88740-77-6
Formula molecolare C9H8ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 202.61
Numero MDL MFCD06660331
InChI Key IJIZOJZUZZTIDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 2-chloro-6-fluoro, acmc-20afgf, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoicacid, 3-6-chloro-2-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 9149705
IUPAC Name 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 59°C to 63°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.61
Percent Purity 96%