Learn More
3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10727305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10727305 25 g Amber Glass Bottle 25g
10364582 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10727305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01885EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23598-72-3
Formula molecolare C11H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 237.64
Numero MDL MFCD00020813
InChI Key UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Quantità 25 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 237.64
Percent Purity 97%