Learn More
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30355112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355112 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355112 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38021025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Formula molecolare C11 H8 Cl N O3
Quantità 25 g
Sinonimo 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
InChI Formula InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 237.64
Peso formulazione 237.0193