Learn More
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11358236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358236 5 g 5g
11348236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15306.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1643-28-3
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.619
Numero MDL MFCD00016547
InChI Key KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 94°C to 97°C
Punti di ebollizione 171°C (10 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1866789
Peso formulazione 184.62
Percent Purity ≥98%